7-Bromoisatin 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR14358-25G OR14358-5G OR14358-100G
APOSOR14358-25GEA 1175 SEK
APOSOR14358-25G APOSOR14358-5G APOSOR14358-100G
7-Bromoisatin 95%
7-Bromoisatin
Formel: C₈H₄BrNO₂
Smältpunkt: 191…198 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00774354
CAS nummer: 20780-74-9