4-Iodo-5-methylisoxazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14344-1G OR14344-250MG
APOSOR14344-1GEA 2850 SEK
APOSOR14344-1G APOSOR14344-250MG
4-Iodo-5-methylisoxazole 97%
4-Iodo-5-methylisoxazole
Formel: C₄H₄INO
MW: 208,985 g/mol
Smältpunkt: 27…28 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06411541
CAS nummer: 7064-38-2