Bärnstenssyra ACS
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 1,4-Butanedioic acid
OR14341-1KG OR14341-25KG OR14341-5KG
APOSOR14341-1KGEA 2175 SEK
APOSOR14341-1KG APOSOR14341-25KG APOSOR14341-5KG
Bärnstenssyra ACS
Bärnstenssyra
Formel: HOOCCH₂CH₂COOH
MW: 118,09 g/mol
Kokpunkt: 235 °C
Smältpunkt: 188…190 °C
Densitet: 1,564 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002789
CAS nummer: 110-15-6