3-Noradamantanecarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14339-1G OR14339-5G
APOSOR14339-1GEA 770 SEK
APOSOR14339-1G APOSOR14339-5G
3-Noradamantanecarboxylic acid
3-Noradamantanecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Smältpunkt: 105…107 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00213463
CAS nummer: 16200-53-6