5-Methoxysalicylic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Hydroxy-5-methoxybenzoic acid
OR14336-100G OR14336-250G OR14336-25G
APOSOR14336-100GEA 1425 SEK
APOSOR14336-100G APOSOR14336-250G APOSOR14336-25G
5-Methoxysalicylic acid 98%
5-Methoxysalicylic acid
Formel: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Smältpunkt: 141…143 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002459
CAS nummer: 2612-02-4
EINECS: 220-037-8