4-Bromoisoquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14319-25G OR14319-5G
APOSOR14319-25GEA 395 SEK
APOSOR14319-25G APOSOR14319-5G
4-Bromoisoquinoline
4-Bromoisoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
Kokpunkt: 280…285 °C
Smältpunkt: 40…43 °C
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00006904
CAS nummer: 1532-97-4
EINECS: 216-244-8