4-Aminofenazon 98+%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone, 4-Aminophenazone
OR14314-100G OR14314-25G
APOSOR14314-100GEA 1825 SEK
APOSOR14314-100G APOSOR14314-25G
4-Aminofenazon 98+%
4-Aminofenazon
Formel: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203,24 g/mol
Smältpunkt: 108…110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003145
CAS nummer: 83-07-8