10-Bromodecanoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14309-100G OR14309-25G OR14309-500G
APOSOR14309-100GEA 2700 SEK
APOSOR14309-100G APOSOR14309-25G APOSOR14309-500G
10-Bromodecanoic acid 98%
10-Bromodecanoic acid
Formel: C₁₀H₁₉BrO₂
MW: 251,16 g/mol
Kokpunkt: 163…165 °C/2mmHg
Smältpunkt: 38…42 °C
Flampunkt: >231 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00014388
CAS nummer: 50530-12-6