Thiazol-2-ylmethanol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)thiazole, 2-Thiazolemethanol
OR14307-250MG OR14307-5G OR14307-25G
APOSOR14307-250MGEA 0 SEK
APOSOR14307-250MG APOSOR14307-5G APOSOR14307-25G
Thiazol-2-ylmethanol
Thiazol-2-ylmethanol
Formel: C₄H₅NOS
MW: 115,1500 g/mol
Smältpunkt: 62…64 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06200855
CAS nummer: 14542-12-2