5-Phenyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1,3-cyclohexanedione
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14296-1G OR14296-500MG
APOSOR14296-1GEA 1400 SEK
APOSOR14296-1G APOSOR14296-500MG
5-Phenyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1,3-cyclohexanedione
5-Phenyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1,3-cyclohexanedione
Formel: C₁₄H₁₃N₃O₂
MW: 255,28 g/mol
Smältpunkt: 221…223 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06411615
CAS nummer: 886361-84-8