7-Cyclopropyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Amino-7-cyclopropyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
OR14278-1G OR14278-500MG
APOSOR14278-1GEA 3400 SEK
APOSOR14278-1G APOSOR14278-500MG
7-Cyclopropyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine
7-Cyclopropyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine
Formel: C₈H₉N₅
MW: 175,19 g/mol
Smältpunkt: 235…237 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07366548
CAS nummer: 885949-41-7