2-Chloro-1-(3,4-dibromo-2-thienyl)-1-ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14270-1G OR14270-5G
APOSOR14270-1GEA 3250 SEK
APOSOR14270-1G APOSOR14270-5G
2-Chloro-1-(3,4-dibromo-2-thienyl)-1-ethanone
2-Chloro-1-(3,4-dibromo-2-thienyl)-1-ethanone
Formel: C₆H₃Br₂ClOS
Smältpunkt: 96…98 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06411631
CAS nummer: 62673-71-6