3-(Morpholinosulphonyl)aniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14249-1G OR14249-5G OR14249-10G
APOSOR14249-1GEA 1550 SEK
APOSOR14249-1G APOSOR14249-5G APOSOR14249-10G
3-(Morpholinosulphonyl)aniline 98%
3-(Morpholinosulphonyl)aniline
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₃S
MW: 242,300 g/mol
Smältpunkt: 132…135 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02090909
CAS nummer: 22184-97-0