2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Amino-2-propyl-1,3-benzoxazole
OR14234-250MG OR14234-500MG
APOSOR14234-250MGEA 1375 SEK
APOSOR14234-250MG APOSOR14234-500MG
2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
Smältpunkt: 83…85 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06200963
CAS nummer: 875851-66-4