2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
2-Hydrazinyl-1H-benzo[d]imidazole
OR14212-1G
OR14212-5G
APOSOR14212-1GEA
260
SEK
APOSOR14212-1G
APOSOR14212-5G
2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
Formel:
C₇H₈N₄ Smältpunkt: 224…225 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00513603 CAS nummer: 15108-18-6 |