2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14211-1G OR14211-250MG
APOSOR14211-1GEA 1300 SEK
APOSOR14211-1G APOSOR14211-250MG
2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitrile 95%
2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitrile
Formel: C₁₃H₈N₂O
Smältpunkt: 175…178 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06200959
CAS nummer: 253801-11-5