1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14203-1G OR14203-250MG
APOSOR14203-1GEA 585 SEK
APOSOR14203-1G APOSOR14203-250MG
1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1H-indole-3-carbaldehyde
1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₅H₁₁ClN₂O
MW: 270,72 g/mol
Smältpunkt: 136…138 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06200974
CAS nummer: 886361-80-4