tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14195-5G OR14195-25G
APOSOR14195-5GEA 260 SEK
APOSOR14195-5G APOSOR14195-25G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₁NO₃
Smältpunkt: 77…81 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094733
CAS nummer: 116574-71-1