6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR1419-5G
OR1419-25G
APOSOR1419-5GEA
210
SEK
APOSOR1419-5G
APOSOR1419-25G
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₇H₅BrN₂ MW: 197,03 g/mol Smältpunkt: 75…80 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD06496200 CAS nummer: 6188-23-4 |