5-(4-Benzylpiperazino)-2-nitroaniline
Leverantör: Apollo Scientific
OR14189-1G
OR14189-5G
APOSOR14189-1GEA
685
SEK
APOSOR14189-1G
APOSOR14189-5G
5-(4-Benzylpiperazino)-2-nitroaniline
5-(4-Benzylpiperazino)-2-nitroaniline
Formel:
C₁₇H₂₀N₄O₂ Smältpunkt: 160 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD06200970 CAS nummer: 23470-43-1 |