3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-cyanoacrylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
OR14187-1G OR14187-25G OR14187-5G
APOSOR14187-1GEA 1625 SEK
APOSOR14187-1G APOSOR14187-25G APOSOR14187-5G
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-cyanoacrylic acid
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-cyanoacrylic acid
Formel: C₁₁H₇NO₄
MW: 217,18 g/mol
Smältpunkt: 170 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00759392
CAS nummer: 49711-55-9