2,6-Dichloro-3-formylphenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14152-1G OR14152-5G
APOSOR14152-1GEA 175 SEK
APOSOR14152-1G APOSOR14152-5G
2,6-Dichloro-3-formylphenylboronic acid
2,6-Dichloro-3-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₅BCl₂O₃
Smältpunkt: 150…154 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06796322
CAS nummer: 1218790-87-4