4-Methyl-7-nitro-1H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14147-1G OR14147-250MG OR14147-5G
APOSOR14147-1GEA 720 SEK
APOSOR14147-1G APOSOR14147-250MG APOSOR14147-5G
4-Methyl-7-nitro-1H-indazole
4-Methyl-7-nitro-1H-indazole
Formel: C₈H₇N₃O₂
Smältpunkt: 178…180 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08689688
CAS nummer: 104103-06-2