Methyl-3-methoxy-4-nitrobenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
OR14144-10G
OR14144-1G
OR14144-5G
APOSOR14144-10GEA
2250
SEK
APOSOR14144-10G
APOSOR14144-1G
APOSOR14144-5G
Methyl-3-methoxy-4-nitrobenzoate
Methyl-3-methoxy-4-nitrobenzoate
Formel:
C₉H₉NO₅ Smältpunkt: 91…93 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00051967 CAS nummer: 5081-37-8 |