Methyl-3-aminoisonicotinate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14139-25G OR14139-5G OR14139-100G
APOSOR14139-25GEA 1350 SEK
APOSOR14139-25G APOSOR14139-5G APOSOR14139-100G
Methyl-3-aminoisonicotinate
Methyl-3-aminoisonicotinate
Formel: C₇H₈N₂O₂
Smältpunkt: 84…86 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02082535
CAS nummer: 55279-30-6