Methyl-2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14137-1G OR14137-500MG OR14137-5G
APOSOR14137-1GEA 2075 SEK
APOSOR14137-1G APOSOR14137-500MG APOSOR14137-5G
Methyl-2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Methyl-2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₈ClNO₃
MW: 225,63 g/mol
Smältpunkt: 90…91 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08689722
CAS nummer: 924862-18-0