1-(Methoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14129-1G OR14129-5G
APOSOR14129-1GEA 1825 SEK
APOSOR14129-1G APOSOR14129-5G
1-(Methoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(Methoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formel: C₈H₁₃NO₄
MW: 187,2 g/mol
Smältpunkt: 97…99 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02082494
CAS nummer: 197585-42-5