2-(4-Hydroxy-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)acetic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14126-1G OR14126-10G OR14126-5G
APOSOR14126-1GEA 1750 SEK
APOSOR14126-1G APOSOR14126-10G APOSOR14126-5G
2-(4-Hydroxy-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)acetic acid 95%
2-(4-Hydroxy-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)acetic acid
Formel: C₁₁H₉NO₃S
MW: 235,26 g/mol
Smältpunkt: 196…200 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08689717
CAS nummer: 133834-03-4