4,5-Dimethyl-1,3-thiazol-2-amine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4,5-Dimethylthiazol-2-amine, 2-Amino-4,5-dimethyl-1,3-thiazole
OR14117-1G OR14117-250MG OR14117-5G
APOSOR14117-1GEA 190 SEK
APOSOR14117-1G APOSOR14117-250MG APOSOR14117-5G
4,5-Dimethyl-1,3-thiazol-2-amine 95%
4,5-Dimethyl-1,3-thiazol-2-amine
Formel: C₅H₈N₂S
MW: 128,2 g/mol
Smältpunkt: 66…69 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00462425
CAS nummer: 2289-75-0