6,8-Dichloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Leverantör: Apollo Scientific
OR14110-1G OR14110-5G
APOSOR14110-1GEA 2125 SEK
APOSOR14110-1G APOSOR14110-5G
6,8-Dichloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
6,8-Dichloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formel: C₁₄H₈Cl₂N₂OS
Smältpunkt: 274…275 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08689694
CAS nummer: 67867-62-3