2-(2-Chloro-3-pyridinyl)-1,3-benzoxazole
Leverantör: Apollo Scientific
OR14107-1G OR14107-5G
APOSOR14107-1GEA 4975 SEK
APOSOR14107-1G APOSOR14107-5G
2-(2-Chloro-3-pyridinyl)-1,3-benzoxazole
2-(2-Chloro-3-pyridinyl)-1,3-benzoxazole
Formel: C₁₂H₇ClN₂O
MW: 230,66 g/mol
Smältpunkt: 94…95 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08689672
CAS nummer: 134673-71-5