2-[(3,4-Dichlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
OR14104-1G OR14104-5G
APOSOR14104-1GEA 6325 SEK
APOSOR14104-1G APOSOR14104-5G
2-[(3,4-Dichlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
2-[(3,4-Dichlorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₁₀Cl₂N₂OS
Smältpunkt: 95…97 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08689685
CAS nummer: 924869-11-4