3-Chloro-5-nitro-1H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14094-10G OR14094-1G OR14094-5G
APOSOR14094-10GEA 1400 SEK
APOSOR14094-10G APOSOR14094-1G APOSOR14094-5G
3-Chloro-5-nitro-1H-indazole
3-Chloro-5-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₄ClN₃O₂
MW: 197,5800 g/mol
Smältpunkt: 218…220 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005692
CAS nummer: 4812-45-7