[5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)phenyl]methanol
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)benzyl alcohol
OR14087-10G OR14087-1G OR14087-5G
APOSOR14087-10GEA 19800 SEK
APOSOR14087-10G APOSOR14087-1G APOSOR14087-5G
[5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)phenyl]methanol
[5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)phenyl]methanol
Formel: C₁₃H₁₂ClNO₂
Smältpunkt: 129…130 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08689719
CAS nummer: 924869-26-1