N-Benzyl-2-cyanoacetamide
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR14083-1G
OR14083-5G
APOSOR14083-1GEA
225
SEK
APOSOR14083-1G
APOSOR14083-5G
N-Benzyl-2-cyanoacetamide
N-Benzyl-2-cyanoacetamide
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O Smältpunkt: 120…122 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00461336 CAS nummer: 10412-93-8 |