2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14080-10G OR14080-5G
APOSOR14080-10GEA 3250 SEK
APOSOR14080-10G APOSOR14080-5G
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇N₃O
MW: 173,1714 g/mol
Smältpunkt: 110…113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03617913
CAS nummer: 138479-53-5