Pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1408-1G OR1408-25G OR1408-5G
APOSOR1408-1GEA 1500 SEK
APOSOR1408-1G APOSOR1408-25G APOSOR1408-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid 97+%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,1500 g/mol
Smältpunkt: 191…193 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06739057
CAS nummer: 63237-88-7