Methyl-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14066-1G OR14066-5G OR14066-10G
APOSOR14066-1GEA 550 SEK
APOSOR14066-1G APOSOR14066-5G APOSOR14066-10G
Methyl-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₇BrO₂S
Smältpunkt: 99…102 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09027095
CAS nummer: 550998-53-3