Ethyl-5-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14054-1G OR14054-5G OR14054-250MG
APOSOR14054-1GEA 2150 SEK
APOSOR14054-1G APOSOR14054-5G APOSOR14054-250MG
Ethyl-5-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl-5-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₂BrNO₂
MW: 282.14 g/mol
Smältpunkt: 83…85 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09027165
CAS nummer: 91844-20-1