2-(4-Ethoxyphenyl)-1,3-thiazolane
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-(4-Ethoxyphenyl)-1,3-thiazolidine
OR14053-10G OR14053-1G OR14053-5G
APOSOR14053-10GEA 7025 SEK
APOSOR14053-10G APOSOR14053-1G APOSOR14053-5G
2-(4-Ethoxyphenyl)-1,3-thiazolane
2-(4-Ethoxyphenyl)-1,3-thiazolane
Formel: C₁₁H₁₅NOS
Smältpunkt: 96…98 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09027144
CAS nummer: 937602-47-6