1-(3-Pyridyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-(Dimethylamino)-1-(pyridin-3-yl)prop-2-en-1-one
OR14051-100G OR14051-25G OR14051-5G
APOSOR14051-100GEA 1475 SEK
APOSOR14051-100G APOSOR14051-25G APOSOR14051-5G
1-(3-Pyridyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 96%
1-(3-Pyridyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,22 g/mol
Smältpunkt: 71 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00115180
CAS nummer: 55314-16-4