6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
6-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR14043-1G
OR14043-500MG
APOSOR14043-1GEA
295
SEK
APOSOR14043-1G
APOSOR14043-500MG
6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₅ClO₂S Smältpunkt: 271…274 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD07377059 CAS nummer: 26018-73-5 |