4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14042-1G OR14042-5G
APOSOR14042-1GEA 550 SEK
APOSOR14042-1G APOSOR14042-5G
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅ClO₂S
Smältpunkt: 257…259 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06655155
CAS nummer: 23967-57-9