4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1402-1G OR1402-250MG OR1402-5G
APOSOR1402-1GEA 1150 SEK
APOSOR1402-1G APOSOR1402-250MG APOSOR1402-5G
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₃
MW: 204,19 g/mol
Smältpunkt: 262…264 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06797475
CAS nummer: 95124-68-8