6-Pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinaldehyde
OR14012-5G OR14012-1G
APOSOR14012-5GEA 0 SEK
APOSOR14012-5G APOSOR14012-1G
6-Pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde
6-Pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
Smältpunkt: 88…90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06200881
CAS nummer: 261715-39-3