2-Oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14004-1G OR14004-5G
APOSOR14004-1GEA 645 SEK
APOSOR14004-1G APOSOR14004-5G
2-Oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
2-Oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₃
Smältpunkt: 330…332 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01550054
CAS nummer: 2003-79-4