3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1400-1G OR1400-250MG
APOSOR1400-1GEA 1825 SEK
APOSOR1400-1G APOSOR1400-250MG
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid 97%
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Smältpunkt: 203…204 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03407956
CAS nummer: 850375-11-0