Dimetylamin 40% i vattenlösning
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR13973-100ML OR13973-500ML
APOSOR13973-100MLEA 0 SEK
APOSOR13973-100ML APOSOR13973-500ML
Dimetylamin 40% i vattenlösning
Dimetylamin
Formel: C₂H₇N
MW: 45,08 g/mol
Kokpunkt: 52 °C
Smältpunkt: –37 °C
Densitet: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 16 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008288
CAS nummer: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 1160
ADR: 3+8,II