Thiomorpholine-1,1-dioxide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR13966-1G OR13966-5G
APOSOR13966-1GEA 260 SEK
APOSOR13966-1G APOSOR13966-5G
Thiomorpholine-1,1-dioxide
Thiomorpholine-1,1-dioxide
Formel: C₄H₉NO₂S
Kokpunkt: 155 °C/1mmHg
Smältpunkt: 68…71 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05861623
CAS nummer: 39093-93-1