4-Acetamidopiperidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: N-(Piperidin-4-yl)acetamide
OR13965-1G OR13965-5G
APOSOR13965-1GEA 820 SEK
APOSOR13965-1G APOSOR13965-5G
4-Acetamidopiperidine
4-Acetamidopiperidine
Formel: C₇H₁₄N₂O
MW: 142.20 g/mol
Smältpunkt: 141 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05254805
CAS nummer: 5810-56-0